Documenti fondamentali
CBR00087
Sigma-Aldrich
4-(2-Morpholin-4-yl-2-oxoethoxy)aniline
AldrichCPR
Scegli un formato
1 G
343,00 €
343,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
343,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
343,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Stringa SMILE
O=C(COC(C=C1)=CC=C1N)N2CCOCC2
InChI
1S/C12H16N2O3/c13-10-1-3-11(4-2-10)17-9-12(15)14-5-7-16-8-6-14/h1-4H,5-9,13H2
WGXAEWROXXXTPJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Altre note
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Note legali
Product of ChemBridge Corp.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)