Documenti fondamentali
CAD7956
Laboratory pipetting needle with 90° blunt ends
gauge 14, L 4 in., 304 stainless steel hub
Scegli un formato
12 EA
1.100,00 €
1.100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
1.100,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
1.100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
304 stainless steel hub
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science 7956
Lunghezza
4 in.
Gauge
14
Categorie correlate
Descrizione generale
Pipetting needles are available in a wide choice of sizes for use in laboratory procedures. All needles are made with type 304 stainless steel cannula.
Catalog numbers CAD7950 to CAD7957 needles are fitted with stainless steel hubs for special applications with corrosive materials or critical procedures. Catalog numbers CAD7930 to CAD7942 needles are fitted with standard nickel plated Luer hubs. These needles are used in conjunction with both manual and automatic volumetric dispensers, dilutors, and pipettors.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)