Documenti fondamentali
CAD4172
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 22, L 1 in.
Scegli un formato
12 EA
450,00 €
450,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
450,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
42142523
NACRES:
NB.03
450,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science 4172
Lunghezza
1 in.
Gauge
22
Categorie correlate
Descrizione generale
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)