Documenti fondamentali
CAD4853
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 16, L 12 in.
Scegli un formato
12 EA
425,94 €
425,94 €
Prezzo di listino458,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
425,94 €
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
425,94 €
Prezzo di listino458,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science 4853
Lunghezza
12 in.
Gauge
16
Categorie correlate
Descrizione generale
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)