C99604
Cycloheptylamine
99%
Sinonimo/i:
Aminocycloheptane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. eboll.
54 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC1CCCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6,8H2
VXVVUHQULXCUPF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C