Documenti fondamentali
739383
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4carbaldehyde, 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole, 4-Formyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Scegli un formato
1 G
68,70 €
68,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
68,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4F2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
68,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.497
Densità
1.423 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC1(F)Oc2cccc(C=O)c2O1
InChI
1S/C8H4F2O3/c9-8(10)12-6-3-1-2-5(4-11)7(6)13-8/h1-4H
NIBFJPXGNVPNHK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
196.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
91.1 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)