Key Documents
C64800
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl glycidyl ether
99%
Sinonimo/i:
4-Chlorophenyl 2,3-epoxypropyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.545 (lit.)
Punto di fusione
31-33 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(OCC2CO2)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c10-7-1-3-8(4-2-7)11-5-9-6-12-9/h1-4,9H,5-6H2
KSLSZOOZWRMSAP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Kai Wu et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(22), 9511-9521 (2015-06-20)
Enantioselective hydrolysis of racemic epoxides mediated by epoxide hydrolases (EHs) is one of the most promising approaches to obtain enantiopure epoxides. In this study, we identified and characterized a novel EH (TpEH1) from Tsukamurella paurometabola by analyzing the conserved catalytic