Key Documents
C63359
Sigma-Aldrich
3-Chlorophenylacetic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.59
Beilstein:
2045103
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
76-79 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
WFPMUFXQDKMVCO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3