Documenti fondamentali
C56301
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12ClN · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.08
Beilstein:
3677071
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
158-162 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].CN1CCC(Cl)CC1
InChI
1S/C6H12ClN.ClH/c1-8-4-2-6(7)3-5-8;/h6H,2-5H2,1H3;1H
QDOJNWFOCOWAPO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)