Key Documents
C27808
Sigma-Aldrich
(3-Chlorophenyl)acetonitrile
99%
Sinonimo/i:
3-Chlorobenzyl cyanide
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.59
Beilstein:
2042965
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.544 (lit.)
P. eboll.
134-136 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
11-13 °C (lit.)
Densità
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
GTIKLPYCSAMPNG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)