BR782811
BRAND® insert strips for 24 x 6-well BRANDplates®
Inlet Opening System, PET membrane, pore size 0.4 μm
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Cell culture, Insert Strips, Insert System, Inserts, Tissue culture
Scegli un formato
339,00 €
Scegli un formato
About This Item
339,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
PET membrane
Descrizione
cellGrade™ plus
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 12 ea (strips of 4 inserts, individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 782811
Misura
6 well
Dimensione pori
0.4 μm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)