Documenti fondamentali
BR781665
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, white
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Microplates, PCR, Plates, Sealing films, pureGradeS
Scegli un formato
50 EA
240,00 €
240,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
240,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
240,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
flat bottom
polystyrene
white wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt (F-bottom)
Confezionamento
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781665
Misura
350 μL
96 wells
Volume d’esercizio
350 μL
Colore
white
Compatibilità
suitable for (bacteriological assays)
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
  • BRAND® microplate BRANDplates® pureGrade are white flat bottom standard type plates of BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY.
  • Optimal surfaces and Reliable quality.
  • Non-treated surface and β-radiation sterilized.
  • Applicable for bacteriological assays.
  • Non-cytotoxic and free from DNase, DNA, RNase and endotoxins.
Caratteristiche e vantaggi
  • Optimal surfaces for optimal results
  • Reliable quality from the cleanroom
  • Tested by independent laboratories
Note legali
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)