Documenti fondamentali
BR759242
BRAND® cap for UV-cuvette micro
green
Sinonimo/i:
Accessories, Caps, Cuvettes, UV-Cuvettes
Scegli un formato
100 EA
14,20 €
14,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
14,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.32
14,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PE
green
polyethylene
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 759242
Descrizione generale
Round covers allow a tight closure and make it possible to store samples down to -20 °C.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)