Documenti fondamentali
BR759240
BRAND® cap for UV-cuvette micro
blue
Sinonimo/i:
Accessories, Caps, Cuvettes, UV-Cuvettes
Scegli un formato
100 EA
14,20 €
14,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
14,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.32
14,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PE
blue
polyethylene
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 759240
Descrizione generale
Round covers allow a tight closure and make it possible to store samples down to -20 °C.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
BRAND® cuvette rack Holds 16 cuvettes
BR759500
BRAND® cuvette rack
BRAND® UV cuvette micro center H 15 mm, volume 70-550 μL, pack of 100 ea
BR759220
BRAND® UV cuvette micro
BRAND® UV cuvettes semi-micro, chamber volume 1.5-3 mL
Z628026
BRAND® UV cuvettes
BRAND® UV cuvette macro, volume 2.5-4.5 mL
BR759170
BRAND® UV cuvette
BRAND® UV cuvettes macro, chamber volume 2.5-4.5 mL
Z637157
BRAND® UV cuvettes