BR747730
BRAND® Pasteur Pipette
soda-lime glass, capacity × L ~1.5 mL × 310 mm, Un-plugged
Scegli un formato
181,00 €
Scegli un formato
About This Item
181,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
soda-lime glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduation: no
Un-plugged
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 747730
capacity × L
~1.5 mL × 310 mm
Volume
~1.5 mL , Withdraw
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)