Documenti fondamentali
BR722060
BRAND® sample vial
for Leuko-Ery Counter, capacity 12 mL, with lid
Sinonimo/i:
Sample Cups
Scegli un formato
1000 EA
166,00 €
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
166,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless tube
flat bottom
flat cap
polyethylene cap
polystyrene
polystyrene tube
white cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 722060
Capacità
12 mL
Descrizione generale
The BRAND® Sample Vial is designed for secure and efficient storage of samples in laboratory settings. Made from high-quality transparent polystyrene (PS), this vial provides excellent visibility for easy identification and monitoring of contents. It features a snap cap made from polyethylene (PE), ensuring a tight seal that protects samples from contamination and evaporation.
Caratteristiche e vantaggi
  • BRAND® sample vial is designed for various laboratory applications.
  • Made of transparent polystyrene for accurate and quick sample analysis.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)