BR718605
BRAND® counting chamber BLAUBRAND® Neubauer pattern
without clips, double ruled
Sinonimo/i:
BLAUBRAND®, Cell culture, Counting Chambers, Neubauer, ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
Scegli un formato
59,00 €
Scegli un formato
About This Item
59,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without clips
Produttore/marchio commerciale
BRAND 718605
Dimens. camera
0.1 mm , depth
Pozzetti
1
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- BLAUBRAND® quality
- Outstanding measurement precision
- 100% certified quality
Confezionamento
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)