Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 21,70 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
21,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimanufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS6594
General description
Use for counting blood cells, bacterial colonies, drops of liquid or any repetitive event. Tallies up to 9,999. Features a quick-reset knob Lens for easy reading, and finger ring for a secure grip.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description chrome-plated | description pack of 1 ea | description - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS6594 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS5360A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120000 |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?