BR709133
BRAND® disposable BLAUBRAND® micropipettes, intraEND
tube capacity 50 μL
Sinonimo/i:
Micropipettes, Pipettes, intraEND
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
DE-M marking, To Contain
Confezionamento
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 709133
Lunghezza
32 mm
Capacità
50 μL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)