Z683450
BRAND® seripettor® dispensing cartridges
capacity 10 mL, sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
polyethylene piston
polypropylene cylinder
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 7 ea individually wrapped
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Capacità
10 mL
Categorie correlate
Altre note
BR704506 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)