Documenti fondamentali
BR463243
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 84 mm
Sinonimo/i:
Filter, Rubber gasket
Scegli un formato
10 EA
174,00 €
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
174,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
EPDM rubber
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 463243
Misura
84 mm
Descrizione generale
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
upper outer diameter: 84mm
bottom outer diameter: 61mm
bottom inner diameter: 50mm
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)