BR37484
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP
capacity 25 mL, joint: 10/19, polypropylene stopper
Sinonimo/i:
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
Scegli un formato
67,00 €
Scegli un formato
About This Item
67,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
amber
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Giunto
joint ST/NS neck10/19
joint: 10/19
Caratteristiche
class A DE-M marking. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate.
DE-M marking
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 37484
Capacità
25 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)