Documenti fondamentali
BR36248
BRAND® measuring flask
capacity 250 mL, GL 25
Sinonimo/i:
PFA, Plastics, Volumetric flasks
Scegli un formato
1 EA
250,00 €
250,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
250,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
250,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PFA
Caratteristiche
accuracy class A
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
BRAND 36248
Capacità
250 mL
Raccordi
GL 25
Descrizione generale
Error limits according to class A, DIN EN ISO 5215. Calibrated to contain (TC, In). Incl. one batch certificate. Autoclavable, easy to clean. PFA screw cap with molded sealing ring. Exposure to temperatures up to 121 ºC (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits! Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)