Documenti fondamentali
BR31762
BRAND® SILBERBRAND Class B glass measuring cylinders, tall form
volume 1000 mL
Sinonimo/i:
Graduated Cylinders, SILBERBRAND
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
subdivision 10 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND 31762
Campo di misura del volume
1000 mL
Descrizione generale
Boro 3.3. DIN EN ISO 4788. Calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal base.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)