Documenti fondamentali
BR152400
BRAND® tubing connector, straight
polypropylene, for tubing i.d., 5 ‑ 17 mm
Sinonimo/i:
Tubing, Tubing Connectors
Scegli un formato
10 EA
31,00 €
31,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
31,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40183110
NACRES:
NB.35
31,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
for tubing i.d. 5 ‑ 17 mm
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 152400
Lunghezza
110 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
The BRAND® straight tubing connector is made from translucent polypropylene (PP), providing visibility for monitoring fluid flow. This connector is designed to securely join tubings of different diameters, enhancing versatility in fluid transfer applications. Its durable construction ensures a reliable connection, minimizing the risk of leaks or disconnections during use.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)