BR144440
BRAND® conical joint stopper, PP
joint: ST/NS 34/35, (octagonal grip, hallow, sealing rings)
Scegli un formato
8,40 €
Scegli un formato
About This Item
8,40 €
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS34/35
Caratteristiche
autoclavable
Produttore/marchio commerciale
BRAND 144440
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)