Z720666
Nunc® Bank-It vials
capacity 0.5 mL, 2d coded
Sinonimo/i:
cryo vial, cryobank vial
Scegli un formato
1.230,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.230,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
polypropylene tube
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 960 ea (10 x 96 ea)
Produttore/marchio commerciale
Nunc 374074
tecniche
cryopreservation: suitable
Capacità
0.5 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
The cap is designed with a socket to allow automated manipulation through a click of the screwdriver into the cap.
- Designed for low temperature storage of biological materials
- Developed for automated handling
- Dense storage format for optimized freezer utilization
- Working volume of 0.5 or 1.0 mL
- Bank-It for low DNA adsorption surface for storage of DNA
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)