BR114106
BRAND® culture tube, rimless
L × W 12 mm × 75 mm, thickness 0.6 mm
Sinonimo/i:
Culture tubes, Tubes
Scegli un formato
28,50 €
Scegli un formato
About This Item
28,50 €
Prodotti consigliati
Materiali
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 3,000 × g
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 250 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 114106
Lungh. × largh.
12 mm × 75 mm
Capacità
12 mL
5.5 mL
Spessore
0.6 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Excellent sample visibility
- Good chemical resistance
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)