Documenti fondamentali
BMSBT4500EUK
Benchmark Orbi-Shaker CO2 with remote controller
AC/DC input 230 V, UK plug
Sinonimo/i:
orbital shaker, microplate shaker, carbon dioxide incubator, CO2 incubation, harsh enviroment incubation
Scegli un formato
1 EACH
4.210,00 €
4.210,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
4.210,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
4.210,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BT4500-E-UK
Parametri
200-1200 rpm speed
Largh. × lungh. piastra
33 cm × 30 cm
Descrizione generale
OrbiShaker CO2MP is designed for thorough, mixing of microplates in extreme environments, including CO2 incubators. It can withstand temperatures from 0 to 65°C and humidity levels up to 100%.
Applicazioni
Accepts 6 microplates, designed for use in CO2 incubators
Note legali
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)