Documenti fondamentali
BLN00030
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Scegli un formato
1 G
1.340,00 €
1.340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
1.340,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3ClIN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
1.340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Stringa SMILE
Clc1cc2[nH]nc(I)c2cn1
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-1-4-3(2-9-5)6(8)11-10-4/h1-2H,(H,10,11)
METUREDHGCAEJK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)