Documenti fondamentali
BAF651000000
SP Bel-Art® Proculture Cordless Homogenizer unit for Micro-Tube Homogenizer System
includes cordless motor, 2 AA batteries and pestle adapter
Scegli un formato
1 EACH
118,00 €
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
118,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41101504
NACRES:
NB.11
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F65100-0000
Batteria
2 AA
Descrizione generale
Hand-held, cordless homogenizer features a simple push in / pull out pestle exchange and is ideal for thorough and faster processing of one to many samples. Matched pestle tips and micro tubes can be used either with the homogenizer or with hand processing.
Caratteristiche e vantaggi
  • Homogenize samples directly in their storage container
  • Obtain thorough mixtures with the tight pestle-to-microtube tolerance
  • Protect your samples—tubes and pestles are made from virgin polypropylene
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)