Documenti fondamentali
BAF196160000
SP Bel-Art® Wye (Y) Tubing Connectors
tubing I.D. 0.375 in. (9.5 mm)
Sinonimo/i:
connectors, tubing, tubing coupler
Scegli un formato
12 EACH
75,30 €
75,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EACH
75,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
75,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F19616-0000
Lungh. × largh.
63.5 in. (40.5 mm) × 2.5 in. (63.5 mm)
D.I. tubo
0.375 in. (9.5 mm)
Descrizione generale
Use these fittings to ensure a tight, secure connection between lengths of tubing having the same inner diameter (I.D.).
Caratteristiche e vantaggi
  • Multiple barbs per arm provide additional contact between the fitting and the tubing for extra gripping power
  • Chemical-resistant polypropylene plastic for use with a wide range of liquids or gases
  • FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
  • Autoclavable
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)