Documenti fondamentali
BAF183090250
SP Bel-Art® Weighted Beaker/Flask Holder with Vikem Vinyl Coating
for use with 250 mL beakers
Sinonimo/i:
beaker holder, flask holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18309-0250
Compatibilità
for use with 250 mL beakers
Descrizione generale
Weighted holder grips beakers or flasks firmly with four flared stainless steel prongs.
Caratteristiche e vantaggi
  • Vikem® vinyl-coated lead ring weight secured beneath holder
  • Keeps container immersed in water
  • Provides a low center of gravity
  • Allows water to circulate underneath the beaker or flask
  • Can be used in boiling liquid up to 135˚C(275˚F) for 1 hour
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)