Documenti fondamentali
BAF175750030
Snap Cap Vials
capacity 111 mL
Scegli un formato
72 EA
138,00 €
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
72 EA
138,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless tube
flat bottom
polyethylene cap
polystyrene tube
white
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
neck thread PUSH FIT
Confezionamento
pack of 72 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F17575-0030
Capacità
111 mL
Diam. tubo
49 mm
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Rigid-wall styrene containers with tight fitting polyethylene snap-on caps. Glass-clear for complete visibility. Excellent for storing dry materials, powders, tablets, and more. Heavy walls for long service. Not for use at temperatures above 70 °C (158 °F).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)