BAF131970000
SP Bel-Art® Biohazard Disposal Can
polypropylene
Scegli un formato
76,10 €
Scegli un formato
About This Item
76,10 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F13197-0000
width × H × L
305 mm (12 in.) × 11.5 in. (290 mm) × 9 in. (225 mm)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- One piece hinged lid protects users from contact with contents; helps retain odors and contain airborne contaminants
- Molded of polypropylene for long service life
- Puncture-resistant; autoclavable at 121°C (250°F)
- 19 x 23" autoclave bags (F13164-1923 or F13165-1923) fit perfectly and are secured with an internal stainless steel wire bar
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)