Documenti fondamentali
BAF116200125
LDPE wash bottles
capacity 125 mL (4 oz), Wide-mouth
Sinonimo/i:
laboratory bottles, squeeze bottle
Scegli un formato
12 EACH
99,00 €
99,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EACH
99,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
99,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
low-density polyethylene
natural cap
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H10939-0005
Diam. tappo
38 mm
Capacità
125 mL (4 oz)
Descrizione generale
Consist of one-piece cap and nozzle plus delivery tube. Deliver single drops or a needle-sharp stream. Tip may be cut to increase delivery amounts. Polyallomer cap.
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)