Documenti fondamentali
Z177016
Sigma-Aldrich
LDPE wash bottles
capacity 250 mL, Wide-mouth
Sinonimo/i:
bottle lab, laboratory bottles, wash bottle
Scegli un formato
12 EA
79,40 €
79,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
79,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.17
79,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
low-density polyethylene bottle
natural bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
Giunto
Joints threaded neck (38)
Caratteristiche
label no label
vented
with cap
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F11620-0250
Capacità
250 mL
Descrizione generale
Consist of one-piece cap and nozzle plus delivery tube. Deliver single drops or a needle-sharp stream. Tip may be cut to increase delivery amounts. Polyallomer cap.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)