B91757
tert-Butylcyclohexane
≥99%
Sinonimo/i:
2-Cyclohexyl-2-methylpropane
About This Item
Formula condensata:
(C6H11)C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.27
Beilstein:
1900578
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
5 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. ebollizione
167 °C (lit.)
Densità
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C1CCCCC1
InChI
1S/C10H20/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h9H,4-8H2,1-3H3
XTVMZZBLCLWBPM-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?