252239
1-Chlorotetradecane
98%
Sinonimo/i:
Myristyl chloride, Tetradecyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. eboll.
139-142 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C14H29Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3
RNHWYOLIEJIAMV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in preparation of nonionic microemulsion of pentaoxyethylene glycol dodecyl ether, water and 1-chlorotetradecane
- as internal standard in determination of 3-chloropropane-1,2-diol in hydrolyzed vegetable protein by capillary gas chromatography with electrolytic conductivity detection
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter