Documenti
B60002
Sigma-Aldrich
[(1R)-(endo,anti)]-(+)-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15BrO4S · NH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]25/D +84.5°, c = 4 in H2O
Punto di fusione
284 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N.C[C@@]1(CS(O)(=O)=O)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)[C@H]2Br
InChI
1S/C10H15BrO4S.H3N/c1-9-4-3-6(7(11)8(9)12)10(9,2)5-16(13,14)15;/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14,15);1H3/t6-,7+,9+,10-;/m1./s1
GFBVBBRNPGPROZ-ZEMXJPTRSA-N
Applicazioni
[(1R)-(endo,anti)]-(+)-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt can be used as a chiral resolving reagent in the resolution of piperidine intermediate, which is used in the synthesis of ORL-1 antagonist named J-113397.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
A new synthesis of the ORL-1 antagonist 1-[(3R, 4R)-1-cyclooctylmethyl-3-hydroxymethyl-4-piperidinyl]-3-ethyl-1, 3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one (J-113397) and activity in a calcium mobilization assay
Smith ED, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16(2), 822-829 (2008)