Documenti fondamentali
521396
Sigma-Aldrich
2-Cyanophenylboronic acid
≥95.0%
Sinonimo/i:
2-Cyanobenzeneboronic acid, [m-Cyanophenyl-4-yl]boronic acid
Scegli un formato
1 G
54,30 €
54,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
54,30 €
About This Item
Formula condensata:
NCC6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
54,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
OB(O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H6BNO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4,10-11H
NPLZNDDFVCGRAG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Employed in a rhodium-catalyzed [3+2] annulation with alkynes leading to substituted indenones.[1]
Useful in the synthesis of substitutes indenones or indanones[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Tomoya Miura et al.
Organic letters, 7(15), 3339-3341 (2005-07-16)
[reaction: see text]. A new [3 + 2] annulation reaction was developed in which 2-cyanophenylboronic acid reacted as a three-carbon component with alkynes or alkenes to afford substituted indenones or indanones. The use of an alkynoate even produced benzotropone, a