Documenti fondamentali
B45712
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)propane
97%
Sinonimo/i:
4,4′-Isopropylidenedi-o-cresol
Scegli un formato
25 G
135,00 €
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
135,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C[C6H3(CH3)OH]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
238-240 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
138-140 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(ccc1O)C(C)(C)c2ccc(O)c(C)c2
InChI
1S/C17H20O2/c1-11-9-13(5-7-15(11)18)17(3,4)14-6-8-16(19)12(2)10-14/h5-10,18-19H,1-4H3
YMTYZTXUZLQUSF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used as a color-developer in thermosensitive recording materials.[1][2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Chem. Abstr., 119, 259352g-259352g (1993)
Denshi Shashin Gakkaishi, 32, 18-18 (1993)
Katra Kolšek et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(1), 8-15 (2014-09-07)
A homeostasis of the glucocorticoid and androgen endocrine system is essential to human health. Their disturbance can lead to various diseases, for example cardiovascular, inflammatory and autoimmune diseases, infertility, cancer. Fifteen widely used industrial chemicals that disrupt endocrine activity were