B12601
4-Benzoylbiphenyl
99%
Sinonimo/i:
4-Phenylbenzophenone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
P. eboll.
419-420 °C (lit.)
Punto di fusione
99-101 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C19H14O/c20-19(17-9-5-2-6-10-17)18-13-11-16(12-14-18)15-7-3-1-4-8-15/h1-14H
LYXOWKPVTCPORE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.