Documenti fondamentali
ALD1000
Sigma-Aldrich
Chem-Tutor student modeling system
Scegli un formato
1 EA
33,00 €
33,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
33,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.43
33,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione generale
Specially designed model set for use by organic chemistry students during examinations, etc. Contains 80 Cochranes Orbit-size atom centers, 56 bond tubes, and booklet in a sturdy plastic tub. Multi-pack discounts available.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4