Documenti fondamentali
ALD00204
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluorosulfonyl-4-fluorobenzoic acid
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3ClF2O4S
Peso molecolare:
256.61
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
160-165 °C
Stringa SMILE
FC1=C(S(=O)(F)=O)C=C(C(O)=O)C(Cl)=C1
InChI
1S/C7H3ClF2O4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
MZQDRBXCSOVJDM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids.
This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.