Documenti
ALD00062
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorobenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3F3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
30-36 °C
Stringa SMILE
FS(C1=C(F)C=CC(F)=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H3F3O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H
QHGFXAZDLIJQIV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic
acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
216.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
102.22 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
Contenuto correlato
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.