ALD00196
2,4,6-Trichlorobenzenesulfonyl fluoride
95%
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n20/D 1.568
Densità
1.655 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FS(C1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2Cl3FO2S/c7-3-1-4(8)6(5(9)2-3)13(10,11)12/h1-2H
YIYMNRBLYKOKQM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Articoli
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
Contenuto correlato
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.