Documenti fondamentali
ALD00192
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4ClFO2S
Peso molecolare:
194.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
35-40 °C
Stringa SMILE
ClC1=C(S(F)(=O)=O)C=CC=C1
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
UOECQWWSUHZUMI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.