Documenti fondamentali
ALD00160
Sigma-Aldrich
2-Thiophenesulfonyl fluoride
95%
Sinonimo/i:
2-Thiophenesulfonyl fluoride
Scegli un formato
1 G
102,00 €
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
102,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3FO2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n/D 1.509
Densità
1.437 at 25 °C
Stringa SMILE
O=S(C1=CC=CS1)(F)=O
InChI
1S/C4H3FO2S2/c5-9(6,7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
NYJIUCJXMLNPHU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
223.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
106.11 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)