Documenti
ALD00148
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-sulfonyl fluoride
95%
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-sulfonyl fluoride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7FO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
66-71 °C
Stringa SMILE
O=S(C1=CC=C(OCCO2)C2=C1)(F)=O
InChI
1S/C8H7FO4S/c9-14(10,11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2
CZDKQRQGVWYYKX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3